MilliporeSigma
C0532
Sigma-Aldrich
Z-Glu(OtBu)-OH
Sinónimos:
N-Cbz-L-glutamic acid γ-t-butyl ester, Z-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
337.37
Beilstein:
2570100
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-14(19)10-9-13(15(20)21)18-16(22)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/t13-/m0/s1
Clave InChI
GLMODRZPPBZPPB-ZDUSSCGKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)