MilliporeSigma
BM0005
Sigma-Aldrich
Avagacestat
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2R)-2-[N-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]-N-[[2-fluoro-4-(1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methyl]amino]-5,5,5-trifluoropentanamide, (R)-2-(4-Chloro-N-(2-fluoro-4-(1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzyl)phenylsulfonamido)-5,5,5-trifluoropentanamide, BMS-708163
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H17ClF4N4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
520.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 30 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
NC([C@@H](CCC(F)(F)F)N(S(C1=CC=C(Cl)C=C1)(=O)=O)CC2=C(F)C=C(C3=NOC=N3)C=C2)=O
InChI
1S/C20H17ClF4N4O4S/c21-14-3-5-15(6-4-14)34(31,32)29(17(18(26)30)7-8-20(23,24)25)10-13-2-1-12(9-16(13)22)19-27-11-33-28-19/h1-6,9,11,17H,7-8,10H2,(H2,26,30)/t17-/m1/s1
Clave InChI
XEAOPVUAMONVLA-QGZVFWFLSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Avagacestat (BMS-708163) is a potent γ-secretase inhibitor selective for amyloid precursor protein (APP) over Notch cleavage.
Avagacestat (BMS-708163) is a potent γ-secretase inhibitor selective for amyloid precursor protein (APP) over Notch cleavage. Avagacestat inhibits Aβ40 and Aβ42 production with IC50 values of 0.3 nM and 0.27 nM, respectively, compared to IC50 values of 41, 10, 33, and 38 nM respectively for signaling inhibition of the human Notch 1-4 proteins. At higher concentrations BMS-708163 has been found to reverse sensitivity to the EGFR tyrosine kinase inhibitor gefitinib, thought to be by Notch inhibition.
Características y beneficios
Avagacestat is available through a partnership with Bristol-Myers Squibb (BMS). To learn more and view other BMS compounds, visit sigma.com/BMS.
Información legal
Sold for research purposes only under agreement from BMS.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)