BCS-149
CoolRack®
96 x 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
Materiales
cylindrical wells
Características
for tubes 1.4 mL
wells 96
Storage Tube Module
fabricante / nombre comercial
BioCision BCS-149
pocillo diám. × profundidad
11.1 mm × 32.7 mm
Descripción general
Maintains temperature through direct contact with ice, dry ice, water, liquid nitrogen or other common laboratory temperature sources. Use for cooling, (snap)freezing or heating/thawing samples.
Información legal
CoolRack is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)