MilliporeSigma
Get up to 22% off for Pi Day through March 27.Save Now
BCS-115PL
TruCool® Ice Bucket
round with lid, capacity 4 L, purple
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41103000
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
BioCision BCS-115PL
capacity
4 L
diam. × H
21.6 cm × 17 cm
color
purple
General description
Made of ethylene-vinyl acetate (EVA) foam, these recyclable ice buckets are a great non-toxic alternative to conventional ice pans. EVA has little or no odor, is inert and used in biomedical engineering applications such as drug delivery devices.
The multi-purpose containers are highly insulative, stackable, unbreakable, lightweight and leak-proof. Containers will not "sweat" or deform and have a textured finish on the bottom to prevent slipping on the benchtop. Ideal for use with ice, dry ice (-78°C ), liquid nitrogen (-196°C ), alcohol or saline solutions, or warm solutions up to +93°C .
Legal Information
TruCool is a registered trademark of BioCision LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)