B9436
Monoclonal Anti-Brain-derived Neurotrophic Factor antibody produced in mouse
clone 37141, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-BDNF
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
37141, monoclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1-2 μg/mL
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BDNF(627)
Descripción general
Monoclonal Anti-Brain-derived Neurotrophic Factor detects human BDNF.
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)