MilliporeSigma
B9266
Boc-Ethylmercapto-L-cysteine (dicyclohexylammonium) salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19NO4S2 · C12H23N
Número CAS:
Peso molecular:
462.71
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CCSSC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C10H19NO4S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5-16-17-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h11-13H,1-10H2;7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t;7-/m.0/s1
InChI key
CWYYDDPYANGOGA-ZLTKDMPESA-N
Biochem/physiol Actions
Boc-Ethylmercapto-L-Cysteine is an N-terminal protected amino acid used in solid-phase peptide synthesis (SPPS) to make unusual peptides containing an ethylmercapto side-chain.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)