Saltar a
B9180
BW A868C
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[(2-Cyclohexyl-2-hydroxyethyl)amino]-2,5-dioxo-1-(phenylmethyl)- 4-imidazolidineheptanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Disponible para enviar HOYdesdeMILWAUKEE
$726.00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H37N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
459.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
$726.00
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
colorless
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CNN1C(CCCCCCC(O)=O)C(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)C3CCCCC3
InChI
1S/C25H37N3O5/c29-22(20-13-7-4-8-14-20)17-26-28-21(15-9-1-2-10-16-23(30)31)24(32)27(25(28)33)18-19-11-5-3-6-12-19/h3,5-6,11-12,20-22,26,29H,1-2,4,7-10,13-18H2,(H,30,31)
InChI key
YZJVWSKJHGEIBL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BW A868C is a potent, selective DP prostanoid receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S3567SML1913SML1561
form
film
form
-
form
powder
form
film
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
colorless
color
yellow to orange
color
white to beige
color
colorless
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)