Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21N5O5
Número CAS:
Peso molecular:
387.39
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1OC(C(O)C(O)C1O)n2cnc3c(NCc4ccccc4)ncnc23
General description
Major metabolite of the cytokinin, 6-benzylaminopurine (BAP).
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?