B7810
Anti-BOB.1/OBF.1 antibody, Mouse monoclonal
clone Wue-AC5, purified from hybridoma cell culture
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Wue-AC5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35 kDa
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using total cell extract of human Burkitt lymphoma cell line
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... POU2AF1(5450)
mouse ... Pou2af1(18985)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)