MilliporeSigma
B7541
(2R,3R,4E)-1,3-O-Benzylidene-4-octadecene-1,2,3-triol
≥98%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H40O3
Número CAS:
Peso molecular:
388.58
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98%
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H]1O[C@H](OC[C@H]1O)c2ccccc2
Other Notes
Protected alcohol analog of D-sphingosine.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)