MilliporeSigma
B5438
Sigma-Aldrich
Balsalazide disodium salt hydrate
Sinónimos:
5-[4-(2-Carboxyethylcarbamoyl)phenylazo]salicylic acid disodium salt hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H13N3Na2O6 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
401.28 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1C([O-])=O)\N=N\c2ccc(cc2)C(=O)NCCC([O-])=O
InChI
1S/C17H15N3O6.2Na.H2O/c21-14-6-5-12(9-13(14)17(25)26)20-19-11-3-1-10(2-4-11)16(24)18-8-7-15(22)23;;;/h1-6,9,21H,7-8H2,(H,18,24)(H,22,23)(H,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b20-19+;;;
Clave InChI
ZZZXQZHSFPVNCR-HVARVCSCSA-L
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Balsalazide has antioxidative and anti-inflammatory properties. It inhibits superoxide production and was found to scavenge hypochlorite radicals. Balsalazide was shown to inhibit lipid peroxidation in rat intestinal mucosa. It was also shown to inhibit azoxymethane-induced colon carcinogenesis. In vivo, basalazide is cleaved through azoreduction to produce 4-aminobenzoyl-β-alanine, an inert carrier moiety, and 5-aminosalicylic acid (5-ASA).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)