B3806
Bisindolylmaleimide VIII acetate salt
≥93% (H-NMR)
Sinónimos:
Ro 31-7549 acetate
About This Item
Ensayo
≥93% (H-NMR)
solubilidad
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(O)=O.Cn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3cn(CCCN)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C24H22N4O2.C2H4O2/c1-27-13-17(15-7-2-4-9-19(15)27)21-22(24(30)26-23(21)29)18-14-28(12-6-11-25)20-10-5-3-8-16(18)20;1-2(3)4/h2-5,7-10,13-14H,6,11-12,25H2,1H3,(H,26,29,30);1H3,(H,3,4)
Clave InChI
VEOXVBTXROWDAH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?