MilliporeSigma
B3402
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-bromohexanoate
≥97% (GC)
Sinónimos:
6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromocapronate
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)5COOCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
223.11
Beilstein:
1756051
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥97% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
Clave InChI
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)