B2511
Boc-3,4-Dehydro-L-proline
>98% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
213.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Productos recomendados
Nombre del producto
Boc-3,4-Dehydro-L-proline,
Ensayo
>98% (TLC)
Formulario
powder
color
white
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC=C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h4-5,7H,6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
Clave InChI
BMIGSRMSSCUMAZ-ZETCQYMHSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Boc-3,4-Dehydro-L-Proline is an N-terminal protected amino acid used in solid-phase peptide synthesis (SPPS) to make peptides containing 3,4-Dehydro-L-proline.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
S K Raths et al.
The Journal of biological chemistry, 263(33), 17333-17341 (1988-11-25)
alpha-Factor, a secreted tridecapeptide pheromone, is required for mating between the a- and alpha-haploid mating types of Saccharomyces cerevisiae. An analogue of alpha-factor, [DHP8,DHP11,Nle12] tridecapeptide (where DHP represents 3,4-dehydro-L-proline and Nle represents norleucine), was catalytically reduced in the presence of