MilliporeSigma
B2251
5-Benzyloxy-DL-tryptophan
crystalline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H18N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
310.35
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-980-7
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (TLC)
form
crystalline
color
light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C18H18N2O3/c19-16(18(21)22)8-13-10-20-17-7-6-14(9-15(13)17)23-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-7,9-10,16,20H,8,11,19H2,(H,21,22)
InChI key
DFGNDJBYANKHIO-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)