B111
Bepridil hydrochloride
Sinónimos:
β-([2-Methylpropoxy]methyl)-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-1-pyrrolidineethanamine
About This Item
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)