B1061
BN82002 hydrochloride
≥97% (HPLC), solid
Sinónimos:
4-Dimethylamino-2-methoxy-6-((methyl-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]amino)methyl)phenol
About This Item
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
tan
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].COc1cc(cc(CN(C)CCc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c1O)N(C)C
Biochem/physiol Actions
Caution
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)