Documentos clave
AXYSCT200SSX
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 2.0 mL, amber, with brown caps
Sinónimos:
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiales
amber
screw top cap
Características
RCF 20,000 × g
envase
pack of 500 tubes
case of 8 packs
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc
Corning
capacidad
2.0 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)