Documentos clave
AXYSCT050BS
Screw cap tubes and caps with O-rings, conical bottom
capacity 0.5 mL, blue, sterile
Sinónimos:
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiales
blue
screw top cap
esterilidad
sterile
Características
RCF 20,000 × g
envase
pack of 500 tubes
case of 8 packs
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc
Corning
capacidad
0.5 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)