Documentos clave
AXYPCR384BK
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 384 wells, conical bottom black polypropylene wells, maximum volume 40 μL, pkg of 5x10plates/cs
Sinónimos:
384 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiales
conical bottom black polypropylene wells
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc PCR-384-BK
Corning
envase
pkg of 5x10plates/cs
volumen máximo
40 μL
tamaño
384 wells
volumen de trabajo
40 μL
idoneidad
suitable for (thermal cycling)
tipo de unión
non-treated surface
Información legal
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)