AV50512
Anti-ING1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-Inhibitor of growth family, member 1, Anti-p24ING1c, Anti-p33, Anti-p33ING1, Anti-p33ING1b, Anti-p47, Anti-p47ING1a
Seleccione un Tamaño
$457.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
$457.00
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
32 kDa
reactividad de especies
dog, human, guinea pig, bovine, rat, mouse
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ING1(3621)
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)