Documentos clave
AV41701
Sigma-Aldrich
Anti-PROC antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-PROC1, Anti-Protein C (inactivator of coagulation factors Va and VIIIa)
Seleccione un Tamaño
100 μL
$457.00
$457.00
Normalmente se envía en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
$457.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$457.00
Normalmente se envía en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
52 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PROC(5624)
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human PROC
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein C is a vitamin K-dependent serine protease that regulates blood coagulation by inactivating factors Va and VIIIa in the presence of calcium ions and phospholipids.
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: MWQLTSLLLFVATWGISGTPAPLDSVFSSSERAHQVLRIRKRANSFLEEL
Forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)