AQ0574
AQUA™ Peptide GAAPPG[V]TR
About This Item
Formulario
solid
mol peso
monoisotopic mol wt 830.46 Da
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... BACH2(60468) , BCL2(596) , FOXD2(2306) , MAPT(4137) , MGC33846(220382)
mouse ... Foxd2(17301) , Rasip1(69903) , Shc2(216148)
rat ... Vgf(29461)
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)