AQ0319
AQUA™ Peptide GSNYSEILD[K]
About This Item
Formulario
solid
mol peso
monoisotopic mol wt 1132.55 Da
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
cow ... FSTL1(534482)
dog ... FSTL1(608384)
human ... FSTL1(11167)
mouse ... Fstl1(14314)
rat ... Fstl1(79210)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)