AQ0274
AQUA™ Peptide TLFIL[R]
About This Item
Formulario
solid
mol peso
monoisotopic mol wt 771.488 Da
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
cow ... CNP(280752)
dog ... CNP(607694)
human ... CNP(1267)
mouse ... Cnp(12799)
rat ... Cnp(25275)
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)