APREST83995
PrEST Antigen COMMD2
Prestige Antigens™ Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HSPC042
About This Item
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
>80% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 29 kDa
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentración
≥0.5 mg/mL
secuencia del inmunógeno
FVLGFSEELNKLLLQLYLDNRKEIRTLLSELAPSLPSYHNLEWRLDVQLASRSLRQQIKPAVTIKLHLNQNGDHNTKVLQTDPATLLHLVQQLEQALE
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... COMMD2(51122)
Descripción general
Aplicación
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)