Saltar al contenido
A9601
Foam tipped applicator
6 inch, foam tipped sterile swab with polystyrene shaft
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106300
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
sterile
packaging
box of 100 ea (individually wrapped)
tip diam.
5 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)