About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14O7
Número de CAS:
Peso molecular:
330.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc2OC3OCCC3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Hepatocarcinogen.
Advertencia
Possibly carcinogenic.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?