Saltar al contenido
A9019
Activated CH-Sepharose 4B
lyophilized powder
Sinónimos:
5-Carboxypentyl-Sepharose 4B N-hydroxysuccinimide ester, 6-Aminocaproic acid N-hydroxysuccinimide ester-activated-Sepharose 4B, 6-Aminohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester-activated-Sepharose 4B, CH-activated Sepharose 4B
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
13111000
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
extent of labeling
10-14 μmol per mL
matrix
Sepharose 4B
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino group
matrix spacer
8 atoms (when ligands are coupled to the free carboxy groups. No coupling agent is necessary.)
swelling
1 g swells to 2.4-4.3 mL
storage temp.
2-8°C
Application
Activated CH-Sepharose 4B is a medium which binds to ligands containing amino groups via an 8 atom arm. It has been used with gel permeation chromatography to determine fractions of β-Glucans in different species of plant extract, which may display anti-diabetic activities.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose and dextran
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)