MilliporeSigma
A8892
Sigma-Aldrich
Bromuro de alilo
Sinónimos:
3-Bromo-1-propeno
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
120.98
Beilstein:
605308
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
densidad de vapor
4.2 (vs air)
temp. de autoignición
554 °F
lim. expl.
7.3 %
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
densidad
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Clave InChI
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)