A8676
Alprenolol hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Sinónimos:
1-(o-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
Cl[H].CC(C)NCC(O)COc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C15H23NO2.ClH/c1-4-7-13-8-5-6-9-15(13)18-11-14(17)10-16-12(2)3;/h4-6,8-9,12,14,16-17H,1,7,10-11H2,2-3H3;1H
Inchi Key
RRCPAXJDDNWJBI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Application
Biochem/physiol Actions
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.