A8648
p-Aminophenyl β-D-thiogalactopyranoside–Agarose
saline suspension
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Formulario
saline suspension
Matriz
cross-linked 4% beaded agarose
activación de la matriz
cyanogen bromide
unión a la matriz
amino
espaciador de matriz
12 atoms
temp. de almacenamiento
2-8°C
Forma física
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?