MilliporeSigma
A7837
Sigma-Aldrich
N-Acetylneuraminyllacto-N-neohexaose
Sinónimos:
α-NeuNAc-(2→6)-β-Gal-(1→4)-β-GlcNAc-(1→3)(β-Gal-[1→4]-β-GlcNAc[1→6])-β-Gal-(1→4)-Glc, N-Acetylneuraminyl-L-lacto-N-neo-hexaose, Sialyllacto-N-neo-hexaose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H85N3O39
Número de CAS:
Peso molecular:
1364.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
biological source
human milk
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](OC[C@H]2O[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@@H](O)[C@@H](CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5NC(C)=O)O[C@@H](O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]7CO)[C@@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)