MilliporeSigma
A7550
Achromopeptidase from Achromobacter lyticus
lyophilized powder, Protein ~5 % by biuret, 300-600 units/mg solid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Número CE:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
specific activity
300-600 units/mg solid
composition
Protein, ~5% biuret
foreign activity
Collagenase, present
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Achromopeptidase is a lysyl endopeptidase with a MW of ~27 kDa. It is useful for lysis of Gram-positive bacteria that are resistant to lysozyme.
pH Optimum for activity: pH 8.5 - 9
Approximately 500-1,500 un/ml achromopetidase can be used to lyse cells at a density of OD600=0.6 over 2 hours at 37 °C.
Physical form
Crude powder containing salts and medium components
Other Notes
One unit will produce a change in A600 of 0.001 per minute per mL at pH 8.0 at 37 °C using a suspension of Micrococcus lysodeikticus as substrate (1 cm light path).
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)