MilliporeSigma
A7097
Austricine
≥98% (TLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18O4 · H2O
Peso molecular:
280.32
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)CC(C)=C3C([C@H]2OC1=O)C(C)=CC3=O
Biochem/physiol Actions
A hypolipidemic, antiatherosclerotic, anti-inflammatory agent, with angioprotective and hepatoprotective activity; antiulcerous.
Other Notes
The molecular formula of Austricine, by definition, includes one water of hydration. The name should not be listed as "hydrate."
Disclaimer
Protect from light.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)