Documentos clave
A6612
Sigma-Aldrich
Albúmina human
recombinant, expressed in rice, lyophilized powder
Sinónimos:
rHSA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2936H4624N786O889S41
Número de CAS:
Peso molecular:
66471.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
origen biológico
human
recombinante
expressed in rice
Ensayo
≥99% (PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
monomer ~67 kDa
composición
Protein, ≥90% biuret
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
≤6.7 EU/g Endotoxin
intervalo de pH
6.5-7.2
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ALB(213)
Descripción general
Human serum albumin (HSA) is encoded by the gene mapped to human chromosome 4. Albumin is a globular protein with 585 amino acids. It is the most prominent protein in human sera. Albumin constitutes total concentration of about 60% of the total proteins in the blood serum. The encoded protein contains three globular domains that resemble each other in structure, each containing two subdomains. Albumins are soluble monomeric proteins found in the body fluids and tissues of animals and in some plant seeds.
Aplicación
Esta variante recombinante se recomienda para investigación en absorción, distribución, metabolismo y excreción (ADME) farmacológica; cultivo celular; investigación de administración de medicamentos; y crioconservación de las células.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Las albúminas son proteínas monómeras solubles que se encuentran en los líquidos y los tejidos de los animales y en algunas semillas vegetales. La seroalbúmina funciona como proteína transportadora para esteroides, ácidos grasos y hormonas tiroideas. Las seroalbúminas son también vitales en la regulación de las presiones osmóticas coloidales de la sangre.
Serum albumin functions as a carrier protein for steroids, fatty acids and thyroid hormones. Serum albumins are also vital in regulating the colloidal osmotic pressures of blood. This globular protein is broadly used to treat serious burn injuries, hemorrhagic shock, hypoproteinemia, fetal erythroblastosis and ascites caused by liver cirrhosis. HSA has various biological applications, such as carrier of oxygen, nanodelivery of drugs and fusion of peptides.
Otras notas
Encontrará más información en seroalbúmina humana.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Large-scale production of functional human serum albumin from transgenic rice seeds.
He Y, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 201109736-201109736 (2011)
Large-scale production of functional human serum albumin from transgenic rice seeds.
He Y, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 201109736-201109736 (2011)
Hung X Nguyen et al.
Nature communications, 13(1), 620-620 (2022-02-04)
Therapies for cardiac arrhythmias could greatly benefit from approaches to enhance electrical excitability and action potential conduction in the heart by stably overexpressing mammalian voltage-gated sodium channels. However, the large size of these channels precludes their incorporation into therapeutic viral
Ilya Y Shadrin et al.
Nature communications, 8(1), 1825-1825 (2017-12-01)
Despite increased use of human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs) for drug development and disease modeling studies, methods to generate large, functional heart tissues for human therapy are lacking. Here we present a "Cardiopatch" platform for 3D culture and
The three recombinant domains of human serum albumin structural characterization and ligand binding properties.
Dockal M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274(41), 29303-29310 (1999)