Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9NO5
Número CAS:
Peso molecular:
175.14
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
219-827-5
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
N-Acetyl-DL-aspartic acid, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
OTCCIMWXFLJLIA-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?