A4963
Annexin V Cy3.18 Conjugate from human placenta
buffered aqueous solution
Sinónimos:
Annexin V, Calphosbindin I, Lipocortin V, PAP-1
About This Item
Productos recomendados
Formulario
buffered aqueous solution
Nivel de calidad
Extensión del etiquetado
1-3 mol Cy3.18 per mol annexin V
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... ANXA5(308)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)