Saltar al contenido
A4536
N-Acetyl-Met-Leu-Phe
≥97% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H33N3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
451.58
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
Application
Used in studies on the structural requirements and specificity of synthetic peptide chemoattractants.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)