MilliporeSigma
A4000
11α-Acetoxyprogesterone
Sinónimos:
11α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione 11-acetate, 4-Pregnen-11α-ol-3,20-dione 11-acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H32O4
Número CAS:
Peso molecular:
372.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@H](OC(C)=O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4C(C)=O)=C1
InChI
1S/C23H32O4/c1-13(24)18-7-8-19-17-6-5-15-11-16(26)9-10-22(15,3)21(17)20(27-14(2)25)12-23(18,19)4/h11,17-21H,5-10,12H2,1-4H3
InChI key
IWRPVTXREVYBHT-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)