MilliporeSigma
A3628
Ala-Thr
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
190.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](NC(C(C)N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c1-3(8)6(11)9-5(4(2)10)7(12)13/h3-5,10H,8H2,1-2H3,(H,9,11)(H,12,13)
InChI key
BUQICHWNXBIBOG-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)