MilliporeSigma
A3503
Ala-Ser
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)