MilliporeSigma
A1922
2-Acetamido-2-deoxy-4-O-([4-O-β-D-galactopyranosyl]-β-D-galactopyranosyl)-D-glucopyranose
≥75%
Sinónimos:
β-D-Gal-(1→4)-β-D-Gal-(1→4)-D-GlcNAc
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥75%
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)