MilliporeSigma
A1354
APRIL human
recombinant, expressed in NSO cells, >95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinónimos:
A Proliferation-inducing Ligand, TALL-2, TNFSF13, TRDL-1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in NSO cells
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
23-25 kDa by SDS-PAGE (reducing), calculated mol wt 18.6 kDa
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TNFSF13(8741)
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS and 0.5 M NaCl, containing 50 μg BSA per 1 μg cytokine
Analysis Note
The biological activity is measured by its ability to induce proliferation of anti-IgM-stimulated human B cells. Alternatively, the activity can be measured by its ability to bind immobilized rhBCMA/Fc.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)