MilliporeSigma
A1300
L-(+)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid
~95%
Sinónimos:
L-AP-5
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12NO5P
Número CAS:
Peso molecular:
197.13
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~95%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
Other Notes
Inactive enantiomer of 2-amino-5-phosphonopentanoic acid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)