MilliporeSigma
A0417
Sigma-Aldrich
Angiotensinogen Fragment 11-14
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Val-Ile-His-Asn
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H35N7O6
Número de CAS:
Peso molecular:
481.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCC(C)C(NC(=O)C(N)C(C)C)C(=O)NC(Cc1cnc[nH]1)C(=O)NC(CC(N)=O)C(O)=O
Otras notas
Product of the action of human kidney renin on human angiotensinogen.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Poe et al.
Analytical biochemistry, 140(2), 459-467 (1984-08-01)
A synthetic tetradecapeptide, H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Ser-OH, which corresponds to the 13 amino terminal residues of human angiotensinogen plus a carboxy terminal serine to replace a suggested site of carbohydrate attachment, has been shown to be a good substrate for human kidney renin.