MilliporeSigma
93546
6-Chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
Salmon Glu
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16ClNO6
Número CAS:
Peso molecular:
329.73
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](On2ccc3ccc(Cl)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-8-2-1-7-3-4-16(9(7)5-8)22-14-13(20)12(19)11(18)10(6-17)21-14/h1-5,10-14,17-20H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
CCSMDIRWROWGMP-HTOAHKCRSA-N
Other Notes
Substrate employed in chromogenic medium for the detection of yeasts with β-glucosidase activity.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)