MilliporeSigma
92606
Atto Oxa12
BioReagent, suitable for fluorescence
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 663 nm; λem 684 nm
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto Oxa12 is a red-emitting label and a lipophilic variety of Atto 655. Characteristic features of the label are strong absorption, good fluorescence quantum yield, very little triplet formation, excellent thermal and photo-stability, and outstanding ozone resistance.Atto Oxa12 is a cationic dye (charge +1). Absorption and fluorescence are pH independent in the range pH 2 to 11, used in typical applications. Atto Oxa12 shows excellent solubility in organic solvents like DMF, DMSO or acetonitrile.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)