91536
Fluorescent Na+ indicator, 553
≥85% (HPCE)
Sinónimos:
3-(2-Benzothiazolyl)-4-{{4-chloro-6-[(2,3,5,6,8,9,11,12-octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecin-15-yl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino}benzenesulfonic acid potassium salt
About This Item
Ensayo
≥85% (HPCE)
Formulario
powder
fluorescencia
λem 553 nm±5 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-]S(C(C=C1)=CC(C2=NC(C=CC=C3)=C3S2)=C1NC4=NC(Cl)=NC(NC5=CC6=C(OCCOCCOCCOCCO6)C=C5)=N4)(=O)=O.[K+]
InChI
1S/C30H29ClN6O8S2.K/c31-28-35-29(32-19-5-8-24-25(17-19)45-16-14-43-12-10-41-9-11-42-13-15-44-24)37-30(36-28)34-22-7-6-20(47(38,39)40)18-21(22)27-33-23-3-1-2-4-26(23)46-27;/h1-8,17-18H,9-16H2,(H,38,39,40)(H2,32,34,35,36,37);/q;+1/p-1
Clave InChI
CXMYQUDAOQCMOP-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
suitable for fluorometric detection of sodium (Na+)
Envase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)