MilliporeSigma
Get 22% off for Pi Day through March 31.Save Now
89264
Sodium succinate pH 5.5; 0.05 M − Magnesium chloride 10 mM − Cobalt(III)-hexamine 2.0 mM − Isopropanol 10% solution
Sinónimos:
Crystallization solution 7/Kit-No 80701
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Level
pH
5.5±0.2 ( in neat)
density
0.99 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)